Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360
GREENER_CHOICE
Code produit. 10269814 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
100 unités
1500 unités
1 000 unités
250 unités
25 x 1 000 unités
3000 unités
5 000 unités
Conditionnement:
1 pièce
25000 unités
3000 unités
5000 unités
Code produit. 10269814
Marque: Applied Biosystems™ 4398892
Includes
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est fourni à 5 U/μl avec 10 tampons Gold X AmpliTaq360 PCR, 25 mM de M2 Cl2 et 360 GC Enhancer. Généralement, 1,5 ml de chaque tampon AmpliTaq Gold 360, 25 mM de MgCl2 et 360 GC Enhancer est fourni avec chaque 250 U d’enzyme. L’enzyme tampon de stockage est fournie à 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) glycérol. Source : Forme recombinante modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus acquaticus exprimé dans E. coli . Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
Amplifie de manière efficace et reproductible les séquences longues (jusqu’à 5 Kb)
The Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, when used with AmpliTaq Gold 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. This polymerase efficiently amplifies targets present at low copy number, even in the presence of high concentrations of complex DNA, making it especially suited for low-copy pathogen detection and amplification of targets from degraded DNA samples. AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360 Applied Biosystems™, lorsqu’elle est utilisée avec un tampon AmpliTaq Gold 360 amélioré et un activateur 360 GC en option, amplifie une vaste gamme de contextes de séquence d’ADN. L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360 offre une couverture de 360° pour une gamme complète de cibles
  • Optimisé pour une plage de cibles le plus large : des tâches quotidiennes aux applications plus exigeantes
  • Sensibilité, spécificité et rendement inégalés
  • Amplification robuste de séquences riches en GC avec l’activateur 360 GC numéro un du marché
  • Permet d’obtenir des données de séquençage de qualité supérieure
  • Réduction des déchets grâce à un emballage durable
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence d’étiquetage limitée et sur la marque.
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, PCR riche en GC, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, routine PCR
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage • 6 x 250 U d’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360
• 6 x 1,5 ml de tampon AmpliTaq Gold 360, 10X
• 6 x 1,5 ml de solution de MgCl2 à 25 mM
• 6 x 1,5 ml de séquence activatrice 360 GC
Conserver entre -15 et -25°C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold 360
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Concept écologique Emballage durable
Type de produit ADN polymérase
Quantité 1500 unités
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 1200 Reactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN