Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer I
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
AmpliTaq Gold DNA Polymerase with Buffer I is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. The modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation, the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Activation à démarrage à chaud
L’enzyme modifiée est fournie à l’état inactif. Sous l’effet d’une activation thermique, l’agent modificateur est libéré de façon permanente, régénérant ainsi l’enzyme active. L’amplification par PCR à démarrage à chaud qui en résulte offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus par rapport aux techniques PCR classiques.
Spécificité accrue, rendement plus élevé
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold peut être activée partiellement ou complètement à une étape de chaleur pré-PCR ou peut être activée lentement et de manière progressive pendant les étapes de dénaturation du cycle thermique. Lors du thermocyclage, l’enzyme active est libérée progressivement, avec ou sans étape d’activation thermique immédiate limitée, de façon à s’aligner sur la concentration du modèle et à augmenter la spécificité. Les réactifs n’étant pas perdus dans la formation de produits indésirables, le rendement de produits spécifiques est ainsi augmenté. L’ADN polymérase AmpliTaq Gold est une enzyme chimique à démarrage à chaud, il n’existe donc aucun risque de contamination biologique.
ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 pour des performances supérieures
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est également disponible pour des performances PCR encore meilleures. Par rapport à l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, l’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est purifiée selon un processus de séparation exclusif supplémentaire, destiné à éliminer les séquences d’ADN bactérien contaminé de la préparation enzymatique. Lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec le tampon 360 Gold Buffer, et grâce à ses capacités de démarrage à chaud, cette enzyme ultra-pure permet de réduire les faux-positifs, d’amplifier les séquences cibles à faible concentration et d’accélérer l’amplification de toute une série de modèles. La séquence activatrice 360 GC fournie fonctionne grâce à des modèles riches en GC complexes.
- Enzyme d’activation chimique à chaud automatisée pour des performances supérieures en termes de spécificité, de sensibilité et de rendement
- Sensibilité optimisée dans le cadre d’amplifications en faible nombre de copies grâce à une activation thermique progressive
- Gain de temps et réduction de l’utilisation de réactifs grâce à une PCR multiplex fructueuse
- Comprend le tampon I de PCR 10X GeneAmp contenant 15 mM de MgCl2
PCR à démarrage à chaud, PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U/μl |
| Contenu et stockage | • 25 x 1 000 U AmpliTaq Gold DNA Polymerase • 100 x 1,5 ml de tampon PCR 10X I contenant MgCl2 Conserver à -15 à -30°C. |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Activité exonucléasique | 5’ à 3’ |
| Type de produit | ADN polymérase avec tampon I |
| Quantité | 25 x 1 000 unités |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Afficher plus |