Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD (Low DNA) with Gold Buffer and MgCl2
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq or, de la LD (250 unités), du tampon d’or PCR GeneAmp 10X et de la solution MgCl2.
Applied Biosystems AmpliTaq Gold DNA Polymerase, LD (Low DNA), is a highly purified version of AmpliTaq Gold DNA Polymerase that significantly reduces contaminating bacterial DNA sequences commonly present in recombinant protein preparations.
- Le procédé de fabrication produit une enzyme hautement purifiée avec des niveaux d’ADN bactérien inférieurs
- Minimise les faux positifs dans les produits PCR non ciblés et lors de l’amplification de séquences bactériennes
- La technique de démarrage à chaud chimiquement modifiée élimine la contamination biologique
- Le tampon PCR Gold GeneAmp 10X favorise une activation enzymatique plus rapide et une amplification par PCR robuste
- La spécificité accrue de la PCR à libération prolongée est idéale pour l’amplification de cibles à faible nombre de copies
- L’ADN polymérase AmpliTaq Gold, LD améliore le rendement et le taux de réussite de l’amplification cible
- Résultats fiables
- La préparation d’enzymes purifiées rend les techniques de PCR avancées rapides et faciles
- Combiné avec le tampon PCR Gold GeneAmp 10X fourni, l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, LD fournit un système de démarrage à chaud flexible
- Convient à toutes les applications de PCR nécessitant l’élimination de la contamination bactérienne par l’ADN
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Contenu et stockage | • 1 x 250 U d’ADN polymérase AmpliTaq Gold, LD • 1 x 1,5 ml de tampon 10X PCR Gold • 1 x 1,5 ml de MgCl2 à 25 mM Conserver entre –15 et –30°C. |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Activité exonucléasique | 5’ à 3’ |
| Type de produit | ADN polymérase |
| Pureté ou qualité | LD (ADN faible) |
| Quantité | 250 unités |
| Afficher plus |