Learn More
Invitrogen™ Centri-Spin™ 20 Columns
Click to view available options
Quantité:
50 colonnes
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les colonnes Centri-Spin™ assurent une excellente récupération des fragments d’ARN et d’ADN pour une grande variété d’applications de purification. Utiliser les colonnes Centri-Spin pour éliminer les amorces, les sondes et les dNTP de l’ADN, de l’ARN, de la PCR et des produits marqués aux extrémités
- Séparations rapides et efficaces
- Permet à l’utilisateur de déterminer la composition du tampon
- Adapté pour les échantillons de 20 - 50 μl
- Format du gel sec
- Conservation à température ambiante
- Format microcentrifugeuse
- Excellente récupération
- Les colonnes Centri-Spin permettent une excellente récupération des fragments d’ADN de tailles supérieures à 10, 20 ou 40 paires de bases (selon le kit) tout en éliminant > 98 % des sels, NTP et autres impuretés de faible poids moléculaire. Les protéines, peptides et conjugués protéiques > 5 kD peuvent également être séparés / dessalés efficacement des impuretés indésirables de faible poids moléculaire
- Conçu pour les performances
- La conception de la colonne est basée sur la description de la filtration sur gel pour la purification de l’ADN à partir de réactions de traduction de coupure par Sambrook, et. al. Chaque colonne Centri-Spin se compose d’un tube de microcentrifugation spécialement fritté, d’un gel sec, d’un tube de lavage et d’un tube de prélèvement d’échantillons, tous spécialement conçus à cette fin
- Polyvalent
- Le gel de la colonne peut être hydraté avec de l’eau de qualité réactif ou un tampon adapté, puis centrifugé dans une microcentrifugeuse ou une centrifugeuse à godets oscillants pour éliminer le liquide interstitiel. Après l’application de l’échantillon, centrifuger à nouveau la colonne pour éliminer les composants à faible poids moléculaire, permettant à l’échantillon purifié de passer dans le tampon sélectionné
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, lavage du produit de PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Description | Centri-Spin 20 |
| Format | Cartouche pré-remplie, Peignes, Tubes |
| Gamme de produits | Centri-Spin |
| Type de produit | Colonne de centrifugation |
| Quantité | 50 colonnes |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |