Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plate Adaptor for Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 adaptor
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Adaptateur requis pour l’utilisation du support de plaque OpenArray™ avec le système de PCR GeneAmp 9700 à double bloc plat
- Utilisez l’adaptateur de plaque avec le système de PCR GeneAmp™ 9700 à double bloc plat et le coussin de compression de plaque OpenArray pour le système de PCR GeneAmp 9700 à double bloc plat
- Type d’accessoire : Adaptateur
Génotypage & analyse de l’expression génétique, génotypage & profilage génomique, PCR & en temps réel
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Adaptateur requis pour l’utilisation du support de plaque OpenArray™ avec le système de PCR GeneAmp 9700 à double bloc plat |
| À utiliser avec (équipement) | GeneAmp 9700 |
| Gamme de produits | GeneAmp, OpenArray |
| Type de produit | Accessoires pour thermocycleurs |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 1 adaptor |
| Compatibilité des plaques | Plaques OpenArray™ |