Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plate Compression Pad for Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pad
Conditionnement:
1 pièce
Description
Il est destiné à être utilisé avec le système de PCR GeneAmp™ 9700 à double bloc plat et l’adaptateur pour plaque OpenArray™ pour le système de PCR GeneAmp™ 9700 à double bloc plat.
- Plateforme : GeneAmp™ 9700
- Volume du produit : 1 coussin
- Type d’accessoire : Tampon de compression
- Compatibilité des plaques : Plaques OpenArray™
- Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Coussin de compression requis pour l’utilisation du support de plaque OpenArray™ avec le système de PCR GeneAmp 9700 à double bloc plat |
| À utiliser avec (équipement) | GeneAmp 9700 |
| Gamme de produits | GeneAmp, OpenArray |
| Type de produit | Tampon de compression de plaque |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 1 pad |
| Compatibilité des plaques | Plaques OpenArray™ |