Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Thin-Walled Reaction Tube, with flat cap, 0.5 mL
Code produit. 10157494 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 tubes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10157494
Marque: Applied Biosystems™ N8010737
Edge
Le transfert de chaleur rapide garantit des temps de cycle plus rapides et une spécificité accrue
Les tubes de réaction à paroi fine permettent un transfert de chaleur rapide pour une PCR précise dans des systèmes de PCR de 0,5 ml.
  • Le plastique fin permet un chauffage et un refroidissement rapides pour des résultats précis
  • Bouchons plats dépolis pour un marquage facile
  • Le couvercle captif avec fermeture à clic positif garantit un positionnement adéquat
  • La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
Disponibles en conditionnements économiques, en vrac.
Transfert rapide de chaleur
  • Faits en PP spécialement conçu et optimisés pour une utilisation avec le thermocycleur à 60 puits Veriti et le système de PCR GeneAmp 9700 à 96 puits double
  • Les tubes à paroi fine contribuent à un transfert rapide de la chaleur vers et depuis les échantillons pour obtenir des temps de cycle et une spécificité accrue
  • Les tubes sont soumis à des tests de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
Facilité d’utilisation
  • Les tubes sont dotés d’un bouchon plat dépoli, d’un joint étanche et d’un fond conique transparent pour des performances élevées
  • Peut contenir jusqu’à 0,5 ml
  • Volume de réaction maximal recommandé : 100 μl
  • Pour une utilisation avec des thermocycleurs de 0,5 ml
PCR, PCR et PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,5 mL
Volume (métrique) 0,6 mL
Quantité 1000 tubes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Gamme de produits GeneAmp
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage Tube de réaction à paroi fine avec bouchon plat fixé. Contient jusqu’à 0,5ml. Volume de réaction maximal recommandé de 100 µl. Pour une utilisation avec des thermocycleurs de 0,5 ml.
Vitesse de réaction Rapidité
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de bouchon Bouchons plats
Nbre de puits 60, 96
Format 1 000 tubes
Type de produit Tube de réaction