Learn More
Applied Biosystems™ Kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
The High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, available with or without RNase Inhibitor, contains all components necessary for the quantitative conversion of up to 2 μg of total RNA into single-stranded cDNA in a single 20 μL reaction. Both types of kit deliver extremely high-quality, single-stranded cDNA from 0.02–2 μg total RNA. Reactions can be scaled up to 100 μL to generate 10 μg of cDNA from a single reaction.
Le kit de transcription inverse d’ADNc haute capacité contient tous les composants nécessaires à la conversion quantitative de 2 μg d’ARN total maximum en ADNc simple brin, en une seule réaction de 20 μl. Les réactions peuvent être mises à l’échelle à hauteur de 100 μl pour générer 10 μg d’ADNc à partir d’une seule réaction. Les applications en aval incluent la PCR en temps réel, la PCR standard et les microréseaux. Le kit est idéal pour générer des archives d’ADNc.
- Amplification des cibles linéaires pour la PCR en temps réel
- Rendements et précision supérieurs à ceux des autres kits de synthèse d’ADNc pour un coût bien inférieur
- Échelle dynamique dix fois plus grande qu’avec les autres kits
- Température de réaction optimale : 37°C
- Taille du produit final : 7 kb ou moins
- Largement testé avec une grande variété de modèles
- La synthèse quantitative premier brin de toutes les espèces d’ARN est réalisée à l’aide d’amorces aléatoires. Le kit a été amplement testé avec une variété de modèles d’ARN, notamment les cibles riches en GC et en AU et les ARN exprimés en niveaux bas. L’ARNc peut aussi être efficacement généré à partir de transcriptions in vitro d’ADNc
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 50 U/μl |
| Contenu et stockage | • Tampon RT 10X, 1 ml |
| Format | Kit |
| Vitesse de réaction | 120 min |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Quantité | 1 Ea. |
| Transcriptase inverse | MultiScribe |
| Activité de la ribonucléase H | Oui |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |