Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Plate, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Contenu : 1 plaque, format rapide à 96 puits
Les plaques d’étalonnage Applied Biosystem™ MeltDoctor™ HRM prêtes à l’emploi contiennent tous les composants requis pour la coloration pure et l’étalonnage HRM, ce qui réduit la complexité des premiers pas dans l’expérimentation HRM.
Les plaques de calibrage MeltDoctor HRM prêtes à l’emploi contiennent tous les composants requis pour la coloration pure et le calibrage HRM, ce qui réduit la complexité des premiers pas dans l’expérimentation HRM.
PCR rapide en temps réel, analyse et génotypage de l’expression génétique, génotypage et profilage génomique, analyse par fusion à haute résolution (HRM), analyse de méthylation, analyse HRM par sensibilité à la méthylation, PCR et PCR en temps réel, ARNi, épigénétique et recherche d’ARN non codante, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche
Spécification
Spécification
| Format | Plaque 96 puits |
| Contenu et stockage | 1 plaque, format rapide à 96 puits La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Colorant étalonné | Colorant FHR (Fusion haute résolution) |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, système 7900HT Fast |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Gamme de produits | MeltDoctor |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage HRM |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 x 96-well plate |
| Afficher plus |