Learn More
Applied Biosystems™ Barrette à 8 bouchons MicroAMP™, transparente
Code produit. 10209104 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1500 barrettes (5 boîtes/300)
300 barrettes
Conditionnement:
300 pièces
8 PCS
Code produit. 10209104
Marque: Applied Biosystems™ N8010535
Compatible avec les tubes de réaction MicroAmps, les barrettes de tubes et plaques de 96 puits.
Les bandelettes MicroAmp™ Cap ont un profil en dôme et conviennent à la PCR de point final. Barrettes de 8 bouchons disponibles en version transparente ou en un assortiment de rouge, orange, bleu et vert.
  • Ne gêne pas la lecture des échantillons
  • Assure une étanchéité parfaite pour minimiser l’évaporation
  • Facile à appliquer et à retirer
Évaporation minimisée
  • Utilisez des bandelettes de bouchons MicroAMP pour sceller les tubes et réduire les risques de contamination dans les puits d’échantillons et garantir des résultats fiables
  • Facilité d’utilisation
    • Utilisez l’outil d’installation du bouchon MicroAmp (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former un joint étanche
    • Lorsque vous êtes prêt, il suffit de décoller les capuchons à l’aide des languettes situées à l’extrémité
    Colorés pour une organisation facile
    • Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le suivi des tubes pendant la préparation des dosages
    • Pour les applications de PCR en temps réel, utilisez les barrettes de 8 bouchons optiques MicroAmp (n° de fabrication 4323032) avec profil à sommet plat.
    PCR, PCR et PCR en temps réel
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
    Couleur Naturel
    Quantité 300 barrettes
    À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
    Gamme de produits MicroAmp
    Matériau Polypropylène
    Contenu et stockage Barrette de 8 bouchons fixés pour une utilisation avec des tubes individuels de 0,2 ml, des tubes à barrettes (0,1 ou 0,2 ml) ou des plaques de 48 ou 96 puits. Couleur naturelle (transparente). Conserver à température ambiante.
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Type de bouchon Bouchons bombés
    Nbre de puits 96
    Format 300 bouchons à barrettes
    Type de produit Bouchon à 8 barrettes