Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Full Plate Cover
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
5 covers
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La conception durable permettra une utilisation continue avec des résultats de qualité supérieure.
- Alternative pratique et économique aux bouchons MicroAMP
- Conception brevetée en une seule pièce pour plus de commodité
- Réutilisable jusqu’à cinq fois
- Fabriqué en caoutchouc compatible en PCR
- Non stérile et autoclavable
- Plateforme : GeneAmp™ 9700
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence d’étiquetage limitée et sur la marque.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Le couvercle MicroAmp™ de plaque 96 puits est fabriqué à partir de caoutchouc compatible pour PCR. Il est non stérile, autoclavable et garanti réutilisable jusqu’à cinq fois. |
| Conditionnement | 5 couvercles |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Couvercle pour microplaques |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur 2720, thermocycleur 6100, GeneAmp 9700, thermocycleur 2720 |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Afficher plus |