Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits avec code-barres
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
96
Quantité:
20 plaques
500 plaques
Conditionnement:
1 kit
20 pièces
500 PCS
Description
- Fabriquées d’une seule pièce rigide en polypropylène au format 96 puits
- Compatible avec les thermocycleurs et les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems 96 puits
- Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
- Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
- Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
- Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
- Capacité : 96 tubes de 0,2 ml
- Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, PrepStation d’acide nucléique 6100, Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti™, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA™ 7
- Applications : PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Conditions ambiantes
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Contient 20 plaques. Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectés, les plaques peuvent être conservées indéfiniment. |
| Conditionnement | 20 plaques |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Optique |
| Type de produit | Microplaque |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | PP |
| Afficher plus |