Learn More
Applied Biosystems™ Bouchons et tubes PCR, sans RNase, 0,2 ml (format à 8 bandes)
Description
Ces tubes de PCR à bouchons de 0,2 ml sont fournis en barrettes de 8 et garantis exempts de RNase et de DNase. La conception des tubes et bouchons permet une fermeture étanche et sécurisée avec la pression la plus basse possible. Les tubes en PP sont autoclavables en toute sécurité.
RT-PCR en une étape, PCR, PCR et PCR en temps réel, RT-PCR, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse, RT-PCR en deux étapes
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | 125 barrettes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Pureté ou qualité | Sans DNase, sans RNase |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de bouchon | Bouchon en barrette de 8 |
| Afficher plus |