Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Universel Power SYBR™ Green
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Mélange 2X de colorant SYBR Green I, d’ADN polymérase AmpliTaq Gold, de dNTP avec dUTP, de référence passive 1 (ROX) et de composants tampons optimisés
Le mélange Master Mix pour Universel Applied Biosystems™ SYBR™ Green combine, au sein d’un même flacon, du colorant SYBR™ Green I, de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, des dNTP avec dUTP, de la référence passive 1 et un tampon optimisé.
- Le stockage à une température comprise entre 2° et 8°C des composants prémélangés permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la configuration du dosage
- Le colorant SYBR™ Green I détecte l’ADN bicaténaire, aucune sonde spécifique n’est donc requise
- L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ permet de minimiser la formation de produits non spécifiques et d’obtenir ainsi de meilleures performances
- Le dUTP permet de réduire considérablement le transfert de contamination en cas d’utilisation conjointement avec de l’uracile ADN glycosylase
- Le tampon exclusif a fait l’objet d’améliorations visant à garantir ses performances et sa fiabilité
Flexibilité et commodité maximales
- Le Master Mix vert pour PCR Applied Biosystems™ SYBR™ Green offre une flexibilité maximale à moindre coût puisqu’aucune sonde TaqMan™ n’est nécessaire.
- Le colorant de liaison d’ADN bicaténaire SYBR™ Green I permet de détecter toute présence d’ADN bicaténaire généré en cours de PCR.
- L’enzyme de démarrage à chaud ADN polymérase AmpliTaq Gold™ minimise la formation de produits non spécifiques (notamment des amorces-dimères), et améliore ainsi les performances et la sensibilité.
- La référence interne passive 1 permet de normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR.
- Cela minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon.
- Le colorant SYBR™ Green I est idéal pour l’identification de cibles (essais de criblage) ou pour effectuer un nombre d’essais restreint.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Les flacons de 10 × 5 ml contiennent un mélange 2X de colorant SYBR Green 1, d’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, de dNTP avec dUTP, de référence passive 1 (ROX) et de composants tampons optimisés. Des réactifs suffisants sont fournis pour 2000 réactions basées sur un volume de réaction de 50 µl. Conserver à -20°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système de PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, QuantStudio™, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, Système ViiA™ 7 |
| Marqueur ou colorant | SYBR Green |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Green PCR Master Mix
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contient: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Sodium azide