Learn More
SYBR™ SYBR™ Select Master Mix for CFX
Code produit. 13216529 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
Conditionnement:
100 réactions
1000 réactions
2500 réactions
500 réactions
5000 réactions
Code produit. 13216529
Marque: SYBR™ 4472952
Includes
Le mélange 2X contient du colorant SYBR Greener, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile et des composants tampon optimisés.
Solution économique pour les applications de PCR en temps réel.
Master Mix SYBR™ Select
• Spécifique - réduit au minimum les dimères d'amorces et les amplifications non spécifiques avec un ADN hautement purifié
• Reproductible et sensible - amplification homogène sur une plage dynamique très élevée
• Lumineux - contient le colorant SYBR™ GreenER pour une luminosité maximale
• Contrôle de contamination croisée - contient de l'uracile glycosylase (UDG) instable à la chaleur
• Compatible avec la plupart des instruments de PCR en temps réel
• Contient tous les composants nécessaires pour vos réactions PCR en temps réel, à l'exception du template et des amorces, dans un premix 2X concentré. Le master mix contient l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une ADN polymérase
• Hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif pour une spécificité exceptionnelle
• Spécialement formulé pour des résultats optimum: de 100 ng à 0,1 pg d'ADNc par réaction. Une simple copie d'ADN génomique peut être détectée de manière sûre
• Le colorant SYBR™ GreenER est moins inhibiteur de PCR que le colorant SYBR™ Green I ce qui conduit à des signaux plus lumineux
• Master Mix SYBR™ Select pour CFX
• Pour utilisation avec les systèmes Bio-Rad CFX96 ou CFX384 Touch
• Paramètres de cycle standard et rapides
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Le mélange 2x contient du colorant SYBR™ GreenER™, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq™, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile et des composants tampon optimisés. Contient 2 flacons de 5 ml, suffisant pour 1000 réactions de 20 µl. Conserver à 2-8°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection SYBR
Forme Liquide
Format Flacon
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) AB 7900HT, Standard Mode, AB StepOne™, Fast Mode, AB 7500, Standard Mode, AB 7500, Fast Mode, Bio-Rad CFX96 Touch™, AB StepOnePlus™, Fast Mode, AB 7900HT, Fast Mode, AB StepOne™, Standard Mode, Bio-Rad CFX Connect™, AB 7900 HT 384-Well System, Bio-Rad CFX384 Touch™, AB StepOnePlus™, Standard Mode
Marqueur ou colorant SYBR GreenER
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 2 x 5 ml
Suffisant pour 1000 réactions de 20 μl
À utiliser avec (application) Expression génétique
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 1000 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 2 x 5 ml