Learn More
SYBR™ SYBR™ Select Master Mix for CFX
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
missing translation for 'unitSize'
100 réactions
1000 réactions
2500 réactions
500 réactions
5000 réactions
Description
Includes
Le mélange 2X contient du colorant SYBR Greener, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile et des composants tampon optimisés.
Master Mix SYBR™ Select
• Spécifique - réduit au minimum les dimères d'amorces et les amplifications non spécifiques avec un ADN hautement purifié
• Reproductible et sensible - amplification homogène sur une plage dynamique très élevée
• Lumineux - contient le colorant SYBR™ GreenER pour une luminosité maximale
• Contrôle de contamination croisée - contient de l'uracile glycosylase (UDG) instable à la chaleur
• Compatible avec la plupart des instruments de PCR en temps réel
• Contient tous les composants nécessaires pour vos réactions PCR en temps réel, à l'exception du template et des amorces, dans un premix 2X concentré. Le master mix contient l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une ADN polymérase
• Hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif pour une spécificité exceptionnelle
• Spécialement formulé pour des résultats optimum: de 100 ng à 0,1 pg d'ADNc par réaction. Une simple copie d'ADN génomique peut être détectée de manière sûre
• Le colorant SYBR™ GreenER est moins inhibiteur de PCR que le colorant SYBR™ Green I ce qui conduit à des signaux plus lumineux
• Master Mix SYBR™ Select pour CFX
• Pour utilisation avec les systèmes Bio-Rad CFX96 ou CFX384 Touch
• Paramètres de cycle standard et rapides
• Spécifique - réduit au minimum les dimères d'amorces et les amplifications non spécifiques avec un ADN hautement purifié
• Reproductible et sensible - amplification homogène sur une plage dynamique très élevée
• Lumineux - contient le colorant SYBR™ GreenER pour une luminosité maximale
• Contrôle de contamination croisée - contient de l'uracile glycosylase (UDG) instable à la chaleur
• Compatible avec la plupart des instruments de PCR en temps réel
• Contient tous les composants nécessaires pour vos réactions PCR en temps réel, à l'exception du template et des amorces, dans un premix 2X concentré. Le master mix contient l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une ADN polymérase
• Hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif pour une spécificité exceptionnelle
• Spécialement formulé pour des résultats optimum: de 100 ng à 0,1 pg d'ADNc par réaction. Une simple copie d'ADN génomique peut être détectée de manière sûre
• Le colorant SYBR™ GreenER est moins inhibiteur de PCR que le colorant SYBR™ Green I ce qui conduit à des signaux plus lumineux
• Master Mix SYBR™ Select pour CFX
• Pour utilisation avec les systèmes Bio-Rad CFX96 ou CFX384 Touch
• Paramètres de cycle standard et rapides
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
Specifications
Specifications
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Le mélange 2x contient du colorant SYBR™ GreenER™, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq™, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile et des composants tampon optimisés. Contient 5 flacons de 5 ml, suffisant pour 2500 réactions de 20 µl. Conserver à 2-8°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | SYBR |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | AB 7900HT, Standard Mode, AB StepOne™, Fast Mode, AB 7500, Standard Mode, AB 7500, Fast Mode, Bio-Rad CFX96 Touch™, AB StepOnePlus™, Fast Mode, AB 7900HT, Fast Mode, AB StepOne™, Standard Mode, Bio-Rad CFX Connect™, AB 7900 HT 384-Well System, Bio-Rad CFX384 Touch™, AB StepOnePlus™, Standard Mode |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction