Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit
Code produit. 10516705 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
40 reactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10516705
Marque: Applied Biosystems™ 4384267
Includes
Contient un Master Mix TaqMan PreAmp 2X (1 ml), Master Mix d’expression génétique TaqMan (5 ml) et carte de référence rapide du kit Master Mix TaqMan PreAmp.
Amplifie sans biais : forte corrélation entre l’ADNc amplifié et non amplifié
QPCR kits
• xxx
• TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient un Master Mix TaqMan PreAmp 2X (1 ml), un Master Mix d’expression génétique TaqMan™ (5 ml) et une carte de référence rapide du kit Master Mix TaqMan™ PreAmp. Conserver les Master Mix à 2-8°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) Système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast
Colorant de référence passive Sans ROX
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Kit de Master Mix PreAmp
Quantité 40 reactions
Suffisant pour 200 réactions
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Type d’échantillon ADNc