Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for ViiA™ 7 System, 384-well
Code produit. 15657718 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 384-well plate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15657718 1 x 384-well plate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15657718 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4455280
Includes
Contient une plaque de 96 puits à réaction pré-chargée et scellée avec le test de nucléase 5’ utilisant les réactifs RNase P TaqMan™, y compris les amorces et les sondes.
Préchargés avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène RNase P humain.
Used to perform verification of your ViiA™7 System with 384 Well Block.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
Certifications
l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque à 384 puits
Contenu et stockage Conserver les plaques d’étalonnage entre -15°C et -25°C
Colorant étalonné FAM
À utiliser avec (équipement) ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex
Gamme de produits TaqMan, ViiA
Type de produit Plaque de vérification de l’instrument RNase P
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 x 384-well plate
Type d’étalonnage Étalonnage de RNase P, plaque de vérification de l’instrument