Learn More
Applied Biosystems™ Kit TaqMan™ Sample-to-SNP™ (20ml de préparation d’échantillon, 50 ml pour la PCR)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
Réactifs suffisants pour 400 réactions de préparation d’échantillons lors de 50 μl/réaction et 20,000 réactions PCR à 5 μl pour chaque réaction.
Le kit TaqMan™ Sample-to-SNP™ associe l’extraction d’ADN et le génotypage basé sur la chimie TaqMan™ dans un protocole rationalisé afin de fournir des résultats à partir de tout échantillon en moins d’une heure.
- Les kits d’extraction de l’ADN contenant tous les réactifs permettent d’obtenir en 5 minutes un ADN prêt pour la PCR à partir d’une grande variété de types d’échantillons, allant des prélèvements sanguins aux prélèvements buccaux en passant par les tissus végétaux.
- Le Master Mix TaqMan™ GTXpress™ offre une amplification par PCR robuste de l’ADN extrait en moins de 50 minutes
- Compatible avec les conditions de cycle thermique en mode rapide et standard
- Les composants pré-mélangés stockés entre 2° et 8°C réduisent considérablement le temps nécessaire à la configuration du dosage
- Validé avec tous les types de tests de génotypage Applied Biosystems™ TaqMan™
- Cycle de PCR étendu pour des réactions peu amplifiées ou limitées par des échantillons
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient des réactifs de lyse (2° à 8°C) : 20 ml de chaque solution de lyse et de stabilisation de l’ADN ; Master Mix (15° à 25°C) : 50 ml de Master Mix 2X avec ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, UP, dNTP, colorant de suivi et colorant ROX™. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, GeneAmp™ 9700, StepOne™, mode Fast, StepOne™, mode standard, Thermocycleur Veriti™ |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Quantité | 1 kit |
| Cible | SNP (connus), SNP (inconnus ou nombreux) |
| À utiliser avec (application) | Génotypage |
| Type d’échantillon | Échantillon buccal, cultures cellulaires, cheveux avec follicule, poinçon ou aiguille de feuille, puce de semence, biopsie de queue (souris), biopsie de queue (rat), tissu (FFPE), sang total |