Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix pour PCR universel TaqMan™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
2000 réactions
50mL
Description
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
- Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ pour assurer un meilleur rendement et un dosage de 5 nucléase plus robuste que l’ADN polymérase AmpliTaq™
- Contient une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
- L’optimisation des tampons garantit des performances et une fiabilité dans toutes les applications, même avec les séquences riches en G/C
- AmpErase™ UNG protège contre la ré-amplification ultérieure des produits de PCR contenant du dUTP pour minimiser la contamination croisée
- Des recommandations pour le développement rapide des essais sont fournies afin de minimiser la durée d’optimisation
Order Info
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Fourni à la concentration 2X. Le mélange contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, de l’uracile-ADN glycosylase, des dNTP avec dUTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Cette boîte contient 2 tube de 5 ml, suffisant pour 400 réactions au volume total de 50 ul. Conserver de 2 à 8°C La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 9600, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard |
| Type de kit | Lot de 2 |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction