Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix de PCR universel TaqMan™, sans UNG AmpErase™
Le Master Mix de PCR universel TaqMan™ sans AmpErase™ UNG est le réactif idéal lorsque vous avez besoin d’un Master Mix pour plusieurs applications d’ADN nucléase 5’.
Marque: Applied Biosystems™ 4364341
920.06 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
- Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ pour assurer un meilleur rendement et un dosage de 5 nucléase plus robuste que l’ADN polymérase AmpliTaq™
- Contient une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
- L’optimisation des tampons garantit des performances et une fiabilité dans toutes les applications, même avec les séquences riches en G/C
- Contient du dUTP dans le mélange de dNTP pour protéger contre les contaminations par rémanence, en cas d’utilisation avec AmpErase™ UNG
- Des recommandations pour le développement rapide des essais sont fournies afin de minimiser la durée d’optimisation
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.
Spécification
Master Mix de PCR TaqMan™ Universal, UNG No AmpErase™, 2 boîtes (2 x 5 ml) 400 réactions Fourni à une concentration de 2X. Le mélange contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, des dNTP avec dUTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Cette boîte contient 2 tubes de 5 ml, suffisant pour 400 réactions au volume total de 50 μl. Conserver de 2 à 8°C La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Haut | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 9600, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard | |
TaqMan™ | |
2 x 5 ml | |
400 réactions | |
400 réactions | |
10 mL |
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Standard | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix de PCR Universal | |
Glace humide | |
Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN | |
ADN (génomique), ADNc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.