Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 96-well Fast
Code produit. 12323653 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Garantie:
Garantie limitée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Garantie unitSize
12323653 Garantie limitée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12323653 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4375305
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Six blocs de température indépendants qui permettent un contrôle précis de votre optimisation PCR
The Applied Biosystems Veriti Thermal Cycler delivers the proven reliability of Applied Biosystems instruments. With the added control of VeriFlex technology, you have six independent temperature blocks that provide precise control over your PCR optimization. Additionally, the color touch screen simplifies setup and use of the Veriti Thermal Cycler. Optional setups for fast or standard PCR methods provide with flexibility to shorten your PCR cycling times. The Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler is equipped with a Fast 0.1-mL block configuration.
Thermocycleur Veriti™
• Veriti™ 96 x 0,1mL Fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 0.1 mL Tubes, 96-well Plate
Précision thermique ±0,25°C (35°C à 99,9°C)
Montée en température des échantillons ±4.25°C/sec.
Plage de températures (métrique) 4°C to 99.9°C
Plage de volume de réaction 10 to 30 μL
Contenu et stockage Veriti 96-well Fast Thermal Cycler, limited warranty
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur Veriti
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions Hauteur :24,5 cm (9,6 po), largeur :23,7 cm (9,3 po), profondeur :48,5 cm (19,1 po)
Capacité 96-well, 0.1 mL Tubes
Tension 100/240 V
Gamme de produits Veriti
Pic de montée en température du bloc 5.0°C/sec.
Type d’affichage Couleur VGA 32k 6,5 po avec écran tactile
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) PCR
Programmes Redémarrage automatique (après des pannes de courant), protection contre l’écrasement du programme
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Montée en température max. 5°C/s (bloc), 4,25°C/s (échantillon)
Nbre de programmes >500 protocoles
Quantité 1 instrument
Mémoire USB et embarqué
Poids 11,4 kg (25 lb.)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits