Learn More
Applied Biosystems™ Thermocycleur à 96 puits Veriti™ HID, 0,2 ml
Code produit. 15219754 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
:
Thermocycleur à 96 puits Veriti
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15219754
Marque: Applied Biosystems™ 4479071
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dispose d’un format à 96 puits (0,2 ml) avec six zones de température indépendantes pour un contrôle précis de la température et des changements rapides de température pour la PCR
Chaque thermocycleur HID Veriti™ à 96 puits dispose d’un écran tactile couleur puissant et d’un port USB pour simplifier la configuration et l’utilisation des instruments.
  • Fiabilité à toute épreuve : À utiliser avec les kits d’amplification par PCR AmpFlSTR™ à quatre colorants, cinq colorants et six colorants
  • Contrôle au bout des doigts : Simple à utiliser, interface utilisateur, 6,5 po (16,51 cm) écran tactile couleur VGA
  • Configuration et résultats rapides
  • Blocs Veriflex™ : Fonction de PCR étendue : Six blocs Peltier séparés dans un format à 96 puits offrent un contrôle précis des 6 zones de température
  • Deux thermocycleurs en un
PCR rapide, identification humaine, PCR, PCR et PCR en temps réel, amplification par PCR pour l’identification humaine, PCR en temps réel (qPCR), PCR de routine
Certifications
Étiqueté en Europe avec un marquage CE IVD
Compliance
Classé par la FDA des États-Unis comme un dispositif médical de classe I pour une utilisation diagnostique. Conforme aux exigences IVDD (98/79/CE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Tubes de 0,2 ml, plaque à 96 puits
Précision thermique ±0,25°C
Plage de températures (métrique) 4,0 à 99,9°C
Uniformité thermique < 0,5
Capacité Tubes de 1 x 96 puits x 0,2 ml
Type d’affichage Écran tactile VGA 32 k en couleur de 6,5 po
Type de produit Thermocycleur à 96 puits Veriti™
Hauteur (impériale) 9,64 in
Profondeur (impériale) 19,1 in
Hauteur (métrique) 24,5 cm
Largeur (métrique) 23,7 cm
Largeur (impériale) 9,3 in
Profondeur (métrique) 48,5 cm
À utiliser avec (application) Médecine légale, PCR, PCR en temps réel (qPCR)
Vitesse de variation de la température ± 3,35°C/s
Description Cycleur thermique HID Veriti™ à 96 puits, tubes 1 x 96 puits x 0,2 ml, 24,5 H x 23,7 L x 48,5 cm P, rapide, vitesse standard, fréquence d’échantillonnage ±3,35°C/s, Précision de la température ±0,25°C, fréquence de rampe maximale 3,9°C/s, USB et mémoire d’instruments intégrée, à utiliser avec le thermocycleur Veriti™
Mémoire USB et embarqué
Volume (métrique) Tubes de 0,2 ml
Poids 11,4 kg (25 lb)
Afficher plus Afficher moins
Utilisation uniquement pour les applications de médecine légale et de reconnaissance de paternité.