Learn More
Fisherbrand™ Flacons de drosophile
Code produit. p-33426 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
25,12 mm
29,21 mm
Type:
Flacon Drosophila ; emballé sur plateau
Flacon de drosophile, standard
Matériau:
K-Resin
Polypropylène
Polystyrène
Verre borosilicaté
Type de bouche:
Large
Étroit
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
576 pièces
Code produit. 17869948
La conception à paroi droite minimise le délogement des aliments ; permet un soutirage, un remplissage et un bouchage plus efficaces.
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Les flacons de drosophile Fisherbrand sont disponibles en polystyrène transparent, en polypropylène translucide et flexible et en résine K pratiquement incassable. Ces flacons sont dotés d’un fond plat et d’une paroi droite pour permettre une mise en rack, un remplissage et un empilement pratiques. disponibles en vrac ou dans un compartiment pratique, 10x Configuration du pack de 10 platines.
Flacons en polypropylène
  • Translucides et flexibles
  • Autoclavable
Flacons en polystyrène
  • Excellente clarté pour une visibilité optimale
  • Non autoclavables
Flacons en résine K
  • Très flexible, pratiquement incassable
  • Non autoclavables
Flacons de culture en verre, boîte standard
  • Verre borosilicaté de type 1, N-51A.
  • Conditionnés dans des plateaux en carton avec séparateurs de flacons individuels
Flacons conditionnés en vrac et sur plateau
  • Disponibles en styles à col étroit ou large
  • construit à partir de polystyrène, K-Resin™ ou en polyéthylène
  • Les flacons en résine K et en polypropylène sont pratiquement incassables, résistent aux rayures et aux chocs ; les flacons en polystyrène et en résine K présentent une clarté similaire au verre
  • Les flacons en polypropylène sont autoclavables ; le polystyrène et la résine K ne sont pas autoclavables
Informations sur la commande
Les flacons conditionnés en vrac sont disposés sur plusieurs niveaux : par boîtier et positionnés en orientant toutes les extrémités ouvertes orientées de la même façon. Les flacons emballés dans des plateau sont emballés sous rétractable dans un compartiment de 10 x 10 pouces. (25 x 25 cm) avec compartiments entre les flacons.
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) externe 0,98 in
Diamètre (métrique) externe 25,12 mm
À utiliser avec (application) Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Hauteur (impériale) 3,74 in
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de bouche Étroit
Matériau K-Resin
Type Flacon Drosophila ; emballé sur plateau