Learn More
Fisherbrand™ Plateaux et séparateurs pour flacons de culture
Code produit. p-33472 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Plateau pour flacons larges
À utiliser avec (équipement):
Pour flacons larges (28,5 x 95 mm)
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10149701
Accommodate narrow- or wide-diameter vials.
  • Les plateaux en carton sont équipés de séparateurs à alvéoles
  • Configuration des rangées : 25 x 25 cm (10 × 10 po)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Pour flacons larges (28,5 x 95 mm)
Comprend Séparateurs
Matériau Carton
Type Plateau pour flacons larges