Learn More
Chlorhydrate d’apraclonide, TRC
Code produit 30180358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180358 5 mg 5mg
30179948 25 mg 25mg
30180354 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180358 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7294005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73218-79-8
Formule moléculaire C9 H10 Cl2 N4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 281.57
Synonyme 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride, AL 02145, ALO 2145, Aplonidine hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride, Iopidine, p-Aminoclonidine monohydrochloride
Nom IUPAC 2,6-dichloro-1-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzène-1,4-diamine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Apraclonidine Hydrochloride
Noms d’analytes ou de composants Apraclonidine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 5 mg
Poids de la formule 280.0049