Learn More
sulfate d'apramycine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325507 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325507 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10293000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Apramycin sulfate
CAS 65710-07-8
Noms d’analytes ou de composants Apramycin sulfate
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C21 H41 N5 O11 . H2 O4 S
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Apramycin Sulfate
Formule InChI InChI=1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
SMILES CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]4O.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihidroxiciclohexil]oxi-4-hidroxi-3-(metilamino)-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahidropirano[3,2-b]piran-2-il]oxi]-5-amino-6-(hidroximetil)oxano-3,4-diol; ácido sulfúrico
Poids moléculaire (g/mol) 637.66
Quantité 100 mg
Poids de la formule 637,2476 g/mol