Learn More
Aprémilast, Mikromol™
Code produit 30051728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051728 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051728 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3907.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Aprémilast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Apremilast
CAS 608141-41-9
Noms d’analytes ou de composants Apremilast
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C22 H24 N2 O7 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetamide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-, N-[2-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]acetamide, (S)-2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione, (S)-N-[2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl]ethyl]-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide, Apremilast, CC 10004, Otezla
Formule InChI InChI=1S/C22H24N2O7S/c1-5-31-19-11-14(9-10-18(19)30-3)17(12-32(4,28)29)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(24)27/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)/t17-/m1/s1
SMILES CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC(=O)C)c3C2=O
Nom IUPAC N-[2-[(1S)-1-(3-éthoxy-4-méthoxyphényl)-2-méthylsulfonyléthyl]-1,3-dioxoisoindol-4-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 460.5
Quantité 250 mg
Poids de la formule 460,1304 g/mol