Learn More
Aprocitentan, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aprocitentan |
| CAS | 1103522-45-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H14Br2N6O4S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | ACT-132577 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 46 mg/mL (84.22 mM) |
| SMILES | O=S(N)(NC1=NC=NC(OCCOC2=NC=C(Br)C=N2)=C1C3=CC=C(Br)C=C3)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 546.19 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.