Learn More
Aprotinin From Bovine Lung
Code produit. 15845258
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
Code produit. 15845258
Marque: Thermo Scientific J11388.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Useful protease inhibitor against kallikrein, trypsin, plasmin and chymotrypsin. Thermo Scientific™ Aprotinin From Bovine Lung is not effective against papain. | 6511.44 g/mol
A useful protease inhibitor against kallikrein, trypsin, plasmin and chymotrypsin. Not effective against papain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Activity: 5100 to 7300 Kallikrein inhibitor U/mg protein
  • Molecular Formula: C284H432N84O79S7
  • MDLNumber: MFCD00130541
  • CAS: 9087-70-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 to 2 mg/mL (Soluble in 0.01 M HEPES)
À utiliser avec (application) Protease Inhibition
Poids moléculaire 6511.44
Nom Aprotinin
Plage de pH 8
Méthode de purification Gel filtration
Quantité 25 mg
Source Bovine lung
Conditions de stockage 4°C
Conditionnement Plastic bottle
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥95%