Learn More
3M™ Nomad™ Tapis textile bordé Aqua, série 85
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l):
150 x 91,4 cm
200 x 130 cm
300 x 130 cm
300 x 200 cm
600 x 130 cm
Couleur:
Gris
Noir
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Tapis d’entrée textile haute performance, doté de propriétés avancées d’élimination et de rétention d’eau
- Capture 80 % de la saleté et de l’humidité au seuil de votre porte
- Tapis d’entrée pour applications à trafic intense (1 500 à 5 000 passages par jour)
- Thibaude en PVC sans phtalate et antidérapant
- Excellent maintien de l’apparence
- Durable et facile à nettoyer
- Disponible sous forme de tapis bordé ou en rouleaux
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x l) | 200 x 130 cm |
| À utiliser avec (application) | Zones à trafic intense |
| Modèle | Nomad™ Aqua, série 85 |
| Résistance | Antidérapant |
| Épaisseur (métrique) | 7,5 mm |
| Couleur | Gris |
| Longueur (métrique) | 200 cm |
| Matériau | PVC (thibaude) |
| Largeur (métrique) | 130 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur