Learn More
3M™ Nomad™ Rouleau de tapis textile bordé Aqua, série 85
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 0,85 m
10 x 2 m
20 x 1,3 m
20 x 2 m
Couleur:
Gris
Marron
Noir
Conditionnement:
1 rouleau
2 rouleaux
Description
- Tapis d’entrée textile haute performance, doté de propriétés avancées d’élimination et de rétention d’eau
- Capture 80 % de la saleté et de l’humidité au seuil de votre porte
- Tapis d’entrée pour applications à trafic intense (1 500 à 5 000 passages par jour)
- Thibaude en PVC sans phtalate et antidérapant
- Excellent maintien de l’apparence
- Durable et facile à nettoyer
- Disponible sous forme de tapis bordé ou en rouleaux
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 10 x 0,85 m |
| À utiliser avec (application) | Zones à trafic intense |
| Modèle | Nomad™ Aqua, série 85 |
| Épaisseur (métrique) | 7,5 mm |
| Couleur | Gris |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Largeur (métrique) | 0,85 m |