Learn More
Notrax Tapis barrière robuste Aqua Trap™ à dômes moulés
Code produit. p-7227233
Click to view available options
Longueur (impériale):
35 in
59 in
71 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17761948
Marque: Notrax 150S0023CH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
  • Fidèle à son nom, ce périmètre breveté ’’Aqua Dam’’ forme un plateau pouvant contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
  • La surface supérieure en textile est moulée à haute pression dans une conception à bulle sur une base en caoutchouc indestructible pour résister à une circulation intense de piétons
  • Une capacité inégalée à éliminer les débris des chaussures tout en conservant son aspect idéal à long terme
  • Semelle à modèle antidérapant unique
Spécification
Couleur Charbon
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Polyester
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm