Learn More
Veolia Water Systems™ Flacon de régénération Aquadem™
Code produit. p-8014784
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
50 L
60 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11933266
Marque: Veolia Water Systems™ AARIXD200697
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon de régénération fort, robuste pour les systèmes de pré-traitement et de polissage.
  • Les stations de régénération et centres de remplissage AQUADEM assurent le traitement des résines
  • Chaque lot est soumis à un contrôle de qualité strict, avec enregistrement de la régénération
Spécification
Capacité (métrique) 50 L