Description
- Détermination rapide et facile de la dureté de l’eau.
- La procédure pratique d’immersion et de lecture et la couleur claire qui passe du vert au rouge garantissent des résultats fiables en quelques secondes.
- Les bandelettes de test de dureté de l’eau sont disponibles dans une grande variété de graduations et d’options d’emballage différentes pour vos besoins individuels.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, 93/42 / EEC |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination de la dureté de l’eau |
| Graduations | < 3 > 5 > 10 > 15 < 20 > 25°d |
| Quantité | 100/paquet |
| Heure du test | 20 sec |
| Type | Bandelettes de test Aquadur |