Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complétez 1, pour Karl Fischer Titrage par volumétrie, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
- Réactif volumétrique monocomposant pour une analyse à haute teneur en eau
- Équivalent eau : 1.0 mg H2O/ml
- Capacité d’eau illimitée
- Effectuez une détermination du titre avant utilisation
- Sans pyridine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Complete 1 |
| Note relative au nom | Karl Fischer Réactif |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Formule moléculaire | Solution |
| Numéro MDL | 81734 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aqualine Complete 1
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole