Learn More
Aqualine™ Complétez 2, Fisher Chemical™
Code produit 10754761 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Couleur:
Incolore
Marron
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Couleur Conditionnement
10754761 2,5 l Flacon en verre ambré Incolore 2.50L
10744761 1 l Flacon en verre ambré Marron 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10754761 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/1950/17
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Réactif à un seul composant ; sans pyridine
  • Réactif volumétrique monocomposant pour une analyse à haute teneur en eau
  • Équivalent eau : 2,0mg H2O/ml
  • Capacité d’eau illimitée
  • Effectuez une détermination du titrage avant utilisation
  • Sans pyridine<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aqualine™ Complete 2
Note relative au nom Karl Fischer Réactif
Couleur Incolore
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2
Forme physique Liquide
Quantité 2,5 l
Formule moléculaire Solution
Numéro MDL 81734
Conditionnement Flacon en verre ambré
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aqualine|TS Complete 2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.