Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Parcourez 5 km, pour Karl Fischer Titrage par volumétrie, Fisher Chemical™
Code produit 11433813 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433813 500 ml 500mL
10092042 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433813 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/2250R/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
  • Réactif volumétrique monocomposant pour l’analyse à haute teneur en eau des aldéhydes et des cétones
  • Équivalent eau : 5,0 mg H2O/ml
  • Capacité d’eau illimitée
  • Effectuez une détermination du titre avant utilisation
  • Sans pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Marron
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Numéro MDL 81734
Conditionnement Flacon en verre ambré