Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Électrolyte A, pour la titration par coulométrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Aqualine™ Electrolyte A
• Pour analyse par Karl Fischer
• Pour analyse par Karl Fischer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Electrolyte A |
| Note relative au nom | Karl Fischer Reagent |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 108-75-8, 7446-09-5, 67-66-3, 111-42-2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Numéro MDL | 81734 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Numéro UN | 1992 |