Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Électrolyte CG, pour la titration par coulométrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Flacon de 25 ml
Aqualine™ Electrolyte CG
• Pour analyse par Karl Fischer
• Pour analyse par Karl Fischer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Electrolyte CG |
| Note relative au nom | Karl Fischer Reagent |
| Point d’ébullition | 64°C |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 7446-09-5, 108-75-8, 7553-56-2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 25 ml |
| Numéro MDL | 3097388 |
| Conditionnement | Flacon |