Learn More
Karl Fischer Aqualine™, tartrate-2H2O de sodium , pour titration Karl Fischer, Fisher Chemical
Code produit 10261552 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10261552 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10261552 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/2770/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.80€
    84.90€ / 100g
    Économisez 3.90€
    4% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Étalon solide
Aqualine™ étalon de sodium tartrate dihydraté
• Réactifs Fisher Chemical pour dosage Karl Fischer par volumétrie
• Pour analyse par Karl Fischer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aqualine™ Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard
Note relative au nom Karl Fischer Réactif
Couleur Blanc
pH 7 à 9
Forme physique Poudre / Solide
CAS 6106-24-7
Quantité 100 g
Identification Test de réussite
Formule moléculaire C4H8Na2O8
Numéro MDL MFCD00150035
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Clé InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nom IUPAC acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque ; sodium ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
CID PubChem 131855972
Poids de la formule 230,08g/mol