Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvant CM, pour Karl Fischer Titrage par volumétrie, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
- Solvant pour échantillons à haute teneur en hydrocarbures
- Utilisé avec le titrant Aqualine™ pour le titrage volumétrique à deux composants Karl Fischer analyse
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Solvent CM |
| Note relative au nom | Karl Fischer Réactif |
| CAS | 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Numéro MDL | 81734 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aqualine Solvent CM 4
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.