Learn More
Karl Fischer Aqualine™ standard eau 1,0 mg, pour titration Karl Fischer, Fisher Chemical
Code produit 10323102 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 4 mL
Conditionnement:
40mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10323102 10 x 4 mL 40mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10323102 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/2710/99
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Étalon H2O 1 mg/ml
Aqualine™ étalon 1mg d'eau parmL
• Solution étalon Fisher Chemical pour dosage Karl Fischer
• Solution étalon eau
• Pour analyse par Karl Fischer
• Aqualine™ étalon 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aqualine™ Standard 1.1
Note relative au nom Karl Fischer Réactif
Couleur Incolore
CAS 100-66-3, 105-13-5, 7732-18-5
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 10 x 4 mL
Numéro MDL 240423
Conditionnement Ampoule
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aqualine Water Standard 1 mg/g
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole, 4-Methoxybenzyl alcohol