Learn More
Karl Fischer Aqualine™ standard eau 10 mg, pour titration Karl Fischer, Fisher Chemical
Code produit 10546242 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 8 mL
Conditionnement:
80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10546242 10 x 8 mL 80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10546242 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/2720/99
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Étalon H2O 10 mg/ml
Aqualine™ étalon 10mg d'eau parmL
• Solution étalon pour dosage Karl Fischer
• Solution étalon eau
• Pour analyse par Karl Fischer
• Aqualine™ étalon 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aqualine™ Standard 10.1
Note relative au nom Karl Fischer Réactif
Forme physique Liquide
CAS 71-36-3
Quantité 10 x 8 mL
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL 240423
Conditionnement Ampoule
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO
Nom IUPAC butane-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aqualine Water Standard 10 mg/g
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate,Xylenes (o-, m-, p-isomers), n-Butyl alcohol