Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 5, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
Aqualine™ Titrant 5
• Pour analyse par Karl Fischer
• Pour analyse par Karl Fischer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Titrant 5 |
| Note relative au nom | Karl Fischer Reagent |
| Point d’ébullition | 64°C |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2,5 l |
| Formule moléculaire | CH4O |
| Numéro MDL | MFCD00004595 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |