Learn More
Chemsplash Combinaison imperméable non toxique AquaRepel
GREENER_CHOICE
Code produit 30058211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058211 M 50 pièces
30058200 L 50 pièces
30058284 XL 50 pièces
30058309 2XL 50 pièces
30058157 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30058211 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2619.300.005
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La combinaison Aqua Repel est fabriquée en tissu enduit de polypropylène de 40 g/m². Il est hydrofuge et offre une protection contre les projections de liquides non dangereux en quantité limitée.
Chemsplash Combinaison Aqua Repel
  • Tissu enduit de polypropylène 40 g/m²
  • Tissu non toxique et imperméable
  • Capuche avec bande élastique
  • Poignets et chevilles élastiqués
  • Taille semi-élastiquée
  • Fermeture éclair frontale avec rabat adhésif
  • Sans PFAS
Description : Le Chemsplash La combinaison Aqua Repel est fabriquée en tissu enduit de polypropylène de 40 g/m². Il s'agit d'une combinaison de catégorie 1, légère et hydrofuge, offrant une protection contre les projections limitées de liquides non dangereux.
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Fixés
Type de bouchon Attaches
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Líquidos
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun