Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de désinfectant pour les mains Aquarius™
Code produit. 16687202
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16687202
Marque: Kimberly-Clark™ 7124
Distributeur étanche blanc laqué de désinfectant pour les mains, sans prise à la poussière, pour un nettoyage en un seul geste. Distribue juste la quantité de produit nécessaire pour réduire la consommation et le gaspillage. Solution grande capacité adaptée aux zones à forte fréquentation.
  • Un distributeur hygiénique et facile à nettoyer, conçu pour distribuer juste la quantité de produit nécessaire, réduisant ainsi la consommation et le gaspillage
  • Solution grande capacité adaptée aux zones à forte fréquentation
  • Distributeur facile et rapide à recharger, incluant un bouton chromocodé et des instructions imprimées
  • Compatible avec les couvre-sièges 6382 et 6392
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cassette de nettoyant
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 4.5 in.
Profondeur (métrique) 11.4 cm
Longueur (impériale) 9.3 in.
Longueur (métrique) 23.5 cm
Largeur (impériale) 4.6 in.
Largeur (métrique) 11.6 cm
Hauteur (impériale) 10.3 in.
Hauteur (métrique) 26.2 cm
Capacité Hand Sanitizer
Matériau Plastique
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacité (impériale) 33.8 oz.
Capacité (métrique) 1 L