Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 5 μm
Code produit. 10013193 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50mm
100mm
150mm
250mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10013193
Marque: Thermo Scientific™ 77505254630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure aux colonnes C18 pour les analytes polaires
  • Phase C18 à “end-capping” polaire
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 250mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire Aquasil C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse