Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50mm
100mm
150mm
250mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure aux colonnes C18 pour les analytes polaires
- Phase C18 à “end-capping” polaire
- Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 50mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 310 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | Aquasil C18 |
| Afficher plus |