Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18 5 μm
Code produit. 10078614 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm de dia.int.
4 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10078614
Marque: Thermo Scientific™ 77505253030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fonctionnent aux débits très bas requis pour une meilleure efficacité d’ionisation
  • Granulométrie : 5 μm
  • Phase C18 à “end-capping” polaire
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Rétention des composés polaires
  • Compatibles avec les phases mobiles 100 % aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm de dia.int.
Longueur (métrique) 250 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse